Learn More
Thermo Scientific™ Unità di controllo Cimarec™ i 20C, 100-240V
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
16.5 cm
Tipo:
Dispositivo di controllo per agitatori
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Simplify operations with the Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C Controller, a user-friendly, menu-driven microprocessor controller that is included with the Micro, Mini, Compact, Maxi and Telesystems Stirrers.
Features:
- Single-handed operation with straightforward turn and press adjustment wheel
- Three individual program, store and recall keys for rapid start-up
- Last used settings stored in memory
- Rocking/shake mode reverses stir bar direction for a gentle back and forth stirring motion
- Four power settings to decrease power consumption and lower heat output
Ordering Information:
Order as replacement controller only.
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9.5 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Durata pausa | Da 5 sec. a 60 min. |
| Rated Power | 20 w |
| Speed | 130 - 1400 rpm |
| Accuratezza del controllo della velocità | ±1 |
| Tempi di avviamento | Da 5 sec. a 60 min. |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Vedi altri risultati |