missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cimarec™ i Bath Mounts

Codice prodotto. 10467831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acrylic
Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A):
520 x 315 x 160 mm
610 x 330 x 185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10467831

Marca: Thermo Scientific™ 50087882

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use Thermo Scientific™ Cimarec™ i Bath Mounts with Telesystem series stirrers.

Use Thermo Scientific™ Cimarec™ i Bath Mounts with Telesystem series stirrers.

  • Available in stainless steel and transparent acrylic
  • Capacity: 3.9 gal. (15L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Telesystem Series Stirrer
Tipo Bath Mount
Dimensioni (L x P x A) 520 x 315 x 160 mm
Materiale Stainless Steel
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato