Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Bath Mounts
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acrylic
Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A):
520 x 315 x 160 mm
610 x 330 x 185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Use Thermo Scientific™ Cimarec™ i Bath Mounts with Telesystem series stirrers.
- Available in stainless steel and transparent acrylic
- Capacity: 3.9 gal. (15L)
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Telesystem Series Stirrer |
| Tipo | Bath Mount |
| Dimensioni (L x P x A) | 610 x 330 x 185 mm |
| Materiale | Acrylic |