Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec i Compact Stirrer without Controller
Codice prodotto. 15238988 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Stirrer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15238988
Marca: Thermo Scientific™ 50134759
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific Cimarec i Compact stirrer hermetically sealed units designed for challenging stirring environments
With powerful magnets and no moving parts, these inductive-drive stirrers are designed to go into water baths and incubators.
  • Outstanding mechanical, physical, thermal and chemical resistance
  • Large, flat, easy to clean work surfaces
  • Hermetically sealed housing resists dust and micro-organisms
  • Easy to clean, chemical resistant stainless steel housing
  • All models submersible for use in water baths up to 50°C
Choose from three different control units (your choice included)
  • IP68 protection rated
  • Stir speeds up to 1400 rpm
  • Stirring volumes up to 1.5 L
  • Adjustable power settings available on the Telemodul 20 C
  • Decreases power consumption
  • Lowers heat output
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 130 to 1400 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 1500 mL
Tensione 100/240 V
Certificazione/Conformità CE
Modello Cimarec i
Classe di protezione IP68
Temperature Range (Metric) -10°C to +56°C (Operating)
Tipo Stirrer