Learn More
Thermo Scientific™ Microagitatori Cimarec™ i
Codice prodotto. 12854861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
Micro 20 w/Telemodul; 100-240V
Micro Stirrer w/o Controller
Micro w/Telemodul; 230V EU
Micro w/Telemodul; 230V UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12854861
Marca: Thermo Scientific™ 50088151
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I micro agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, a tenuta ermetica e con livello di protezione IP68, possono essere immersi nell'acqua.
I micro agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, a tenuta ermetica e con livello di protezione IP68, possono essere immersi nell'acqua. Gli agitatori Cimarec serie i Micro sono disponibili con dispositivo di controllo scelto dall'utente o senza, per l'impiego in sistemi di distribuzione.
Features:
  • Hermetically sealed housing resists dust and microorganisms
  • Suitable for use in high humidity conditions, and can be fully submerged in water baths up to 95°C
  • Stainless-steel housing has excellent chemical resistance
  • Operating conditions are -10° to +120°C at 95%RH or 0° to 95°C submerged in water
  • Protection Class IP68 (stirrer only)
Optimal Stirring:
  • Stir speeds up to 1400rpm
  • Stir volumes up to 1L
  • Up to eight stirrers can be controlled with a single controller using the optional distributor
Ordering Information:
Optional accessories: 4-place distributor (#50091720), 8-place distributor (#50091721)
Includes:
100-240V units contain a cord set with various plugs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 130 to 1000 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 1 L
Forma Square
Tensione 230 V
Wattage 3 w
Dimensioni (L x P x A) 1.8 x 1.8 x 0.6 in. (48 x 48 x 15mm)
Altezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 48 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 48 mm
Tipo di spina UK
Certificazione/Conformità CE marked
Modello Micro w/Telemodul; 230V UK
Classe di protezione IP68
Temperature Range (Metric) -10°C to +56°C (Operating)
Tipo Stirrer
Peso (sistema imperiale) 0.4 lb.
Peso (sistema metrico) 0.2 kg
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.