Learn More
Thermo Scientific™ Microagitatori Cimarec™ i
Codice prodotto. 13509030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Micro 20 w/Telemodul; 100-240V
Micro Stirrer w/o Controller
Micro w/Telemodul; 230V EU
Micro w/Telemodul; 230V UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Modello unitSize
13509030 Micro Stirrer w/o Controller Pezzo
10446871 Micro 20 w/Telemodul; 100-240V Pezzo
12854861 Micro w/Telemodul; 230V UK Pezzo
10384621 Micro w/Telemodul; 230V EU Pezzo
4 options
Product Code. 13509030
Brand: Thermo Scientific™ 50134760
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
I micro agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, a tenuta ermetica e con livello di protezione IP68, possono essere immersi nell'acqua.
I micro agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, a tenuta ermetica e con livello di protezione IP68, possono essere immersi nell'acqua. Gli agitatori Cimarec serie i Micro sono disponibili con dispositivo di controllo scelto dall'utente o senza, per l'impiego in sistemi di distribuzione.
Caratteristiche:
  • Involucro ermetico resistente alla polvere e ai microorganismi
  • Indicati per l’uso in ambienti ad umidità elevata, possono essere completamente immersi in bagni fino a 95 °C
  • Involucro in acciaio inox con eccellente resistenza chimica
  • Condizioni operative comprese tra -10° e +120 °C con UR del 95% o tra 0° e 95 °C se immerso in acqua
  • Classe di protezione IP68 (solo agitatore)
Agitazione ottimale:
  • Velocità di agitazione massima 1400 gir/min
  • Volumi di agitazione massimi di 1 l
  • Possibilità di controllare fino a otto agitatori con un unico dispositivo di controllo mediante distributore opzionale
Informazioni per l'ordinazione:
Accessori opzionali: distributore a 4 posti (n. 50091720), distributore a 8 posti (n. 50091721)
Comprende:
le unità a 100-240 V sono corredate da un set di cavi con spine diverse.
Garanzia: 5 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Speed 1400 rpm
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 1 L
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Modello Micro Stirrer w/o Controller
Classe di protezione IP68
Tipo Agitatore
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.