Learn More
Thermo Scientific™ Microagitatori Cimarec™ i
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
I micro agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, a tenuta ermetica e con livello di protezione IP68, possono essere immersi nell'acqua. Gli agitatori Cimarec serie i Micro sono disponibili con dispositivo di controllo scelto dall'utente o senza, per l'impiego in sistemi di distribuzione.
- Involucro ermetico resistente alla polvere e ai microorganismi
- Indicati per l’uso in ambienti ad umidità elevata, possono essere completamente immersi in bagni fino a 95 °C
- Involucro in acciaio inox con eccellente resistenza chimica
- Condizioni operative comprese tra -10° e +120 °C con UR del 95% o tra 0° e 95 °C se immerso in acqua
- Classe di protezione IP68 (solo agitatore)
- Velocità di agitazione massima 1400 gir/min
- Volumi di agitazione massimi di 1 l
- Possibilità di controllare fino a otto agitatori con un unico dispositivo di controllo mediante distributore opzionale
Informazioni per l'ordinazione:
Accessori opzionali: distributore a 4 posti (n. 50091720), distributore a 8 posti (n. 50091721)
Comprende:
le unità a 100-240 V sono corredate da un set di cavi con spine diverse.
Garanzia: 5 anni
Spécification
Spécification
| Speed | 1400 rpm |
| Materiale piastra superiore | Stainless Steel |
| Capacità | 1 L |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Modello | Micro Stirrer w/o Controller |
| Classe di protezione | IP68 |
| Tipo | Agitatore |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.