Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini Stirrers
Codice prodotto. 12917206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
Mini 20 w/ Telemodul 20 C
Mini w/ Telemodul
Mini w/o controller
Tensione:
100/240 V
230 V
Tipo di spina:
Cord set w/various plugs
EU
N.A.
UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12917206
Marca: Thermo Scientific™ 50088132
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Work in the smallest of places with these mini stirrers, which come with or without your choice of controller.
Work in the smallest of places with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mini Stirrers. The i Mini Series stirrers come with or without your choice of controller for use with the distribution system.
Features:
  • No larger than a thumbnail, perfect for stirring cuvettes
  • Stir speeds up to 1400rpm
  • Stir volumes up to 5mL
  • Operating conditions are -10° to +56°C at 95%RH
  • Protection class IP 68 (stirrer only)
  • Link and Sync up to 8 mini stirrers using one controller with optional distributors and 50088140 stirrers
Ordering Information:
Choose from two different control units: the standard Telemodul controller with its space-saving design or the Telemodul 20 C with microprocessor controls, adjustable power setting and programmability.
Includes:
100-240V units contain a cord set with various plugs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 130 to 1000 rpm
Posizioni di agitazione 1
Capacità 5 mL
Forma Square
Tensione 230 V
Wattage 0.1 w
Dimensioni (L x P x A) 0.47 x 0.47 x 0.19 in. (12 x 12 x 5mm)
Altezza (sistema imperiale) 0.19 in.
Altezza (sistema metrico) 5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.47 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.47 in.
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Tipo di spina UK
Certificazione/Conformità CE
Descrizione Mini w/Standard Telemodul; 230V UK
Modello Mini w/ Telemodul
Temperature Range (Metric) -10°C to +56°C (Operating)
Tipo Stirrer
Peso (sistema imperiale) 0.04 lb.
Peso (sistema metrico) 0.02 kg
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.