Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori Cimarec i Poly 15 e Multipoint
Codice prodotto. 10534222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
Multipoint 15
Multipoint 6
Poly 15
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10534222
Marca: Thermo Scientific™ 50093557
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 e Multipoint offrono prestazioni affidabili e sicure.
™™ These stirrers are 100% maintenance- and wear-free, in a fully synchronized multipoint platform.
Features:
  • Large, flat, easy-to-clean work surfaces
  • Precise microprocessor control with bright digital display
  • Easily recall last used settings
  • Gradual start acceleration is gentle and ensures good magnetic coupling
  • Inductive drive ensures completely synchronized stirring at all positions
  • Operating conditions are -10°C to +40°C at 95%RH
Poly 15 Multipoint Stirrer:
  • Rugged, powder-coated, stainless-steel housing
  • Stir speeds up to 990rpm
  • Suitable for 15 × 250mL beakers or 6 × 1L flasks
  • IP32 protection rated
Advanced Multipoint 6/15 Stirrers:
  • Chemical-resistant, sealed stainless-steel housing
  • Adjustable power settings are separate from the speed control that decreases power consumption and lowers heat output
  • Smooth and even stirring as low as 80rpm
  • Stir speeds up to 2000rpm
  • Stir volumes up to 3L per multipoint
  • IP62 protection rated; easily cleaned with running water
Includes:
All models are 100-240V and contain a cord set with various plugs.
Recommended for:
Mass screening applications and other applications requiring multiple stirring points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 80 - 2,000 giri/min
Posizioni di agitazione 6
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 3 L
Display Digital
Forma Square
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 5/10/15/20 w
Dimensioni (L x P x A) 16.5 x 9.4 x 1.4 '' (420 x 240 x 35 mm)
Altezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Certificazione/Conformità CE
Descrizione Multipoint 6; capacità 3 l per multipoint; 6 posizioni di agitazione; da 80 a 2000 giri/min
Modello Multipoint 6
Classe di protezione IP62
Temperature Range (Metric) Da -10° a 56 °C (in funzione)
Tipo Agitatori
Peso (sistema imperiale) 16.5 libbre
Peso (sistema metrico) 7.5 kg
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.