Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori Cimarec i Poly 15 e Multipoint
Codice prodotto. 11587589 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
Multipoint 15
Multipoint 6
Poly 15
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11587589
Marca: Thermo Scientific™ 50094596
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 e Multipoint offrono prestazioni affidabili e sicure.
™™ These stirrers are 100% maintenance- and wear-free, in a fully synchronized multipoint platform.
Caratteristiche:
  • Superfici di lavoro ampie, piane e facili da pulire
  • Accurato controllo a microprocessore con luminoso display digitale
  • Facile richiamo delle ultime impostazioni utilizzate
  • L'accelerazione graduale all’avviamento garantisce un accoppiamento magnetico ottimale
  • La trasmissione a induzione garantisce un’agitazione totalmente sincronizzata in tutte le posizioni
  • °°
Poly 15 Multipoint Stirrer:
  • Solido involucro in acciaio inox verniciato a polvere
  • Stir speeds up to 990rpm
  • ××
  • IP32 protection rated
Advanced Multipoint 6/15 Stirrers:
  • involucro ermetico in acciaio inox resistente alle sostanze chimiche
  • regolazione delle impostazioni di potenza separata dal controllo della velocità, per ridurre i consumi e la dissipazione termica
  • Smooth and even stirring as low as 80rpm
  • Stir speeds up to 2000rpm
  • Stir volumes up to 3L per multipoint
  • IP64 protection rated; easily cleaned with running water
Comprende:
All models are 100-240V and contain a cord set with various plugs.
Consigliato per:
Mass screening applications and other applications requiring multiple stirring points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 130 to 990rpm
Posizioni di agitazione 15
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 5 x 250 mL (Beaker), 6 x 1 L (Flask)
Display Digital
Forma Square
Tensione 100-240V
Wattage 10w
Dimensioni (L x P x A) 16.5 x 9.4 x 1.4 in. (420 x 240 x 35mm)
Altezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Altezza (sistema metrico) 35mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 420mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240mm
Certificazione/Conformità CE
Descrizione Poly 15; Capacity 15 x 250mL beakers or 6 x 1L flasks; 130 to 990rpm; 10W
Modello Poly 15
Classe di protezione IP32
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Agitatori
Peso (sistema imperiale) 13.2 lb.
Peso (sistema metrico) 6kg
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.