Learn More
Thermo Scientific™ Controller Cimarec™ i Telemodul
Codice prodotto. 10046704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115V US
230V Euro
230V UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10046704
Marca: Thermo Scientific™ 50119119
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I controller Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, che includono agitatori in formato micro, mini, compatto e maxi, consentono di risparmiare spazio.
I controller Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, che includono agitatori in formato micro, mini, compatto e maxi, consentono di risparmiare spazio.
Features:
  • Provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids
  • Recommended for single point stirring up to 250mL
Ordering Information:
Order as replacement controller only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori serie Mini, Micro, Compact e Maxi
Altezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.6 cm
Rated Power 7 w
Speed 130 to 1000 rpm
Accuratezza del controllo della velocità ±3
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Dispositivo di controllo per agitatori
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.3 cm
Dimensioni (L x P x A) 3.7 in. x 2.4 in. x 1.9 in., 9.6 cm x 6.3 cm x 5 cm
Accuracy ±3
Tensione 115V US
Requisiti elettrici 150 V
Intervallo di agitazione 130 RPM to 100 RPM
Potenza di agitazione relativa alla potenza nominale 100%
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.