Learn More
Thermo Scientific™ Controller Cimarec™ i Telemodul
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
I controller Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, che includono agitatori in formato micro, mini, compatto e maxi, consentono di risparmiare spazio.
- offre la potenza di agitazione necessaria per volumi medio-piccoli di fluidi a bassa viscosità
- Recommended for single point stirring up to 250mL
Informazioni per l'ordinazione:
ordinabile solo come dispositivo di controllo di ricambio.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori serie Mini, Micro, Compact e Maxi |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.9 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 5 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 9.6 cm |
| Rated Power | 7 w |
| Speed | 130 to 1000 rpm |
| Accuratezza del controllo della velocità | ±3 |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Tipo | Dispositivo di controllo per agitatori |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.