Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Test Tube Racks
Codice prodotto. 10611154 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Telesystem Series 16 mm tubes
Telesystem Series 20 mm tubes
Telesystem Series 25 mm tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10611154
Marca: Thermo Scientific™ 50087955
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ Cimarec™ i Test Tube Racks with Telesystem Series Stirrers.
Use Thermo Scientific™ Cimarec™ i Test Tube Racks with Telesystem Series Stirrers.
  • Stainless-steel test tube racks ensure test tubes are precisely centered over stirring points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Telesystem Series 16 mm tubes
Tipo Test Tube Rack
Materiale Stainless Steel