missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Test Tube Racks
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Telesystem Series 16 mm tubes
Telesystem Series 20 mm tubes
Telesystem Series 25 mm tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Cimarec™ i Test Tube Racks with Telesystem Series Stirrers.
- Stainless-steel test tube racks ensure test tubes are precisely centered over stirring points
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Telesystem Series 16 mm tubes |
| Tipo | Test Tube Rack |
| Materiale | Stainless Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto