Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Stirrer Series
Codice prodotto. 15443610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale):
10.25 x 10.25 in.
4.25 x 4.25 in.
7.25 x 7.25 in.
Materiale piastra superiore:
Aluminum
Ceramic
Requisiti elettrici:
230V 50/60Hz
Tipo di spina:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-style
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15443610
Marca: Thermo Scientific™ S88857108
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get precise stirring control for your routine protocols.
Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirrer Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.
Advanced technology
  • Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for stirring
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 50 to 1500 rpm
Materiale piastra superiore Aluminum
Capacità 4 L
Display LED
Forma Square
Tensione 230 V
Dimensioni (L x P x A) 13 x 8.2 x 3.8 in. (33 x 20.8 x 9.7 cm)
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) 7.25 x 7.25 in.
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 18.4 x 18.4 cm
Requisiti elettrici 230V 50/60Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina AUS/CN/EU/UK
Certificazione/Conformità CCSAus, CE
Include 3 power cords
Tipo Stirrer
Peso di spedizione (sistema imperiale) 11.9 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 5.4 kg
Warranty: Subject to 3-year warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.