Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Stirrer Series
Codice prodotto. p-6367015 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale):
10.25 x 10.25 in.
4.25 x 4.25 in.
7.25 x 7.25 in.
Materiale piastra superiore:
Aluminum
Ceramic
Requisiti elettrici:
230V 50/60Hz
Tipo di spina:
AUS/CN/EU/UK
EU/UK/AUS/CHN-style
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15463600
Marca: Thermo Scientific™ S88854105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get precise stirring control for your routine protocols.
Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirrer Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.
Advanced technology
  • Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for stirring
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 50 to 1500 rpm
Materiale piastra superiore Ceramic
Capacità 1 L
Display LED
Forma Square
Tensione 230 V
Dimensioni (L x P x A) 10 x 5 x 3.6 in. (25.4 x 12.7 x 9.1cm)
Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) 4.25 x 4.25 in.
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 10.8 x 10.8 cm
Requisiti elettrici 230V 50/60Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina AUS/CN/EU/UK
Certificazione/Conformità CCSAus, CE
Include 3 power cords
Tipo Stirrer
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8.1 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.7 kg
Warranty: Subject to 3-year warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.