Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cimetidine
Codice prodotto. 17251206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 17251206
Marca: Thermo Scientific Chemicals 467520250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51481-61-9
Formula molecolare C10H16N6S
Specifica
Materiale o nome chimico Cimetidine
Quantità 25 g
Solubilità Solubility aq. soln.: very slightly soluble aq. soln.. Other solubilities: soluble in methanol, glacial acetic acid, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
Punto di fusione 141.0°C to 143.0°C
Peso formulazione 252.32
InChI Key AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
IUPAC Name N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Molecular Weight (g/mol) 252.34