Learn More
Cimetidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418637
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 16418637
Marca: Medchem Express HY14289
MedChemExpress Cimetidine (SKF-92334) is an orally active and inverse histamine H2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 μM. Cimetidine is a gastric acid reducer, and can be used for duodenal and gastric ulcers research. Cimetidine has anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Cimetidine (SKF-92334) is an orally active and inverse histamine H2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 μM. Cimetidine is a gastric acid reducer, and can be used for duodenal and gastric ulcers research. Cimetidine has anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Cimetidine
Forma fisica Solid
CAS 51481-61-9
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H16N6S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo SKF-92334
Informazioni di solubilità DMSO : 60 mg/mL (237.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CSCC/N=C(NC)/NC#N)NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 252.34
Peso formulazione 252.34
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.