Learn More
Cinnamonitrile, 97%, predominantly trans
Codice prodotto. 10098811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10098811
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1885-38-7
Formula molecolare C9H7N
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00001930
InChI Key ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Spezifikation
Materiale o nome chimico Cinnamonitrile
Nota nome 97%
Punto di fusione 20°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 254°C to 255°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 10% max. (cis-Cinnamonitrile) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCN
Indice di rifrazione 1.6000 to 1.602
Quantità 5 g
Beilstein 09, 589
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt