Learn More
Tocris Bioscience™ CINPA 1
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
CINPA 1 is a potent CAR antagonist (IC50 = 70 nM). Exhibits >90-fold selectivity for CAR over pregnane X receptor (PXR). Also selective over a panel of other nuclear receptors including FXR, LXR, PPARγ and RXR.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate |
| CAS | 102636-74-8 |
| Quantità | 10 mg |
| Bersaglio | Constitutive Androstane Receptor Antagonists |
| Formula molecolare | C23H29N3O3 |
| Peso formulazione | 395.49 |
| Purezza | >98% |