Learn More
Tocris Bioscience™ CINPA 1
Codice prodotto. 18732739
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18732739
Marca: Tocris Bioscience™ 5605/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent CAR antagonist
CINPA 1 is a potent CAR antagonist (IC50 = 70 nM). Exhibits >90-fold selectivity for CAR over pregnane X receptor (PXR). Also selective over a panel of other nuclear receptors including FXR, LXR, PPARγ and RXR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
CAS 102636-74-8
Quantità 50 mg
Bersaglio Constitutive Androstane Receptor Antagonists
Formula molecolare C23H29N3O3
Peso formulazione 395.49
Purezza >98%