Learn More
Tocris Bioscience™ CINPA 1
Potent CAR antagonist
Marca: Tocris Bioscience™ 5605/10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CINPA 1 is a potent CAR antagonist (IC50 = 70 nM). Exhibits >90-fold selectivity for CAR over pregnane X receptor (PXR). Also selective over a panel of other nuclear receptors including FXR, LXR, PPARγ and RXR.Specifica
| Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate | |
| 102636-74-8 | |
| 10 mg |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.