Learn More
Ciprofibrate, LoGiCal
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ciprofibrate |
| CAS | 52214-84-3 |
| Nomi componenti o analita | Ciprofibrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H14 Cl2 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |