missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciprofibrate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16498406
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16498406

Marca: Medchem Express HYB0664

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ciprofibrate (Win35833) is a potent peroxisome proliferator and increases the phosphorylation level of the PPARalpha. Ciprofibrate acts as an orally active hypolipidaemic agent and can be used for the research of primary hyperlipidaemias.

Ciprofibrate (Win35833) is a potent peroxisome proliferator and increases the phosphorylation level of the PPARalpha. Ciprofibrate acts as an orally active hypolipidaemic agent and can be used for the research of primary hyperlipidaemias.

Specifica

Materiale o nome chimico Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H14Cl2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Win35833
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.84 mM)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C2C(Cl)(Cl)C2)C=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 289.15
Peso formulazione 289.15
Percent Purity 99.79%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato