missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciprofibrate, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200098820
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16498406

Marca: Medchem Express HYB0664

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ciprofibrate (Win35833) is a potent peroxisome proliferator and increases the phosphorylation level of the PPARalpha. Ciprofibrate acts as an orally active hypolipidaemic agent and can be used for the research of primary hyperlipidaemias.

Ciprofibrate (Win35833) is a potent peroxisome proliferator and increases the phosphorylation level of the PPARalpha. Ciprofibrate acts as an orally active hypolipidaemic agent and can be used for the research of primary hyperlipidaemias.

Especificaciones

Materiale o nome chimico Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H14Cl2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Win35833
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.84 mM)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C2C(Cl)(Cl)C2)C=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 289.15
Peso formulazione 289.15
Percent Purity 99.79%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado