missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciprofibrate, TRC

Codice prodotto. 30352794
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30352794

Marca: Toronto Research Chemicals TRCC48247525MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Formula molecolare C13 H14 Cl2 O3
Quantità 25 mg
Sinonimo Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC Name 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 289.15
Peso formulazione 288.032
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato