Learn More
Ciprofloxacin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432149
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16432149
Marca: Medchem Express HYB03561g
MedChemExpress Ciprofloxacin (Bay-09867) is a potent, orally active topoisomerase IV inhibitor. Ciprofloxacin induces mitochondrial DNA and nuclear DNA damage and lead to mitochondrial dysfunction, ROS production. Ciprofloxacin has anti-proliferative activity and induces apoptosis. Ciprofloxacin is a fluoroquinolone antibiotic, exhibiting potent antibacterial activity.
Ciprofloxacin (Bay-09867) is a potent, orally active topoisomerase IV inhibitor. Ciprofloxacin induces mitochondrial DNA and nuclear DNA damage and lead to mitochondrial dysfunction, ROS production. Ciprofloxacin has anti-proliferative activity and induces apoptosis. Ciprofloxacin is a fluoroquinolone antibiotic, exhibiting potent antibacterial activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Ciprofloxacin
Forma fisica Solid
CAS 85721-33-1
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18FN3O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Bay-09867
Informazioni di solubilità 0.1 M HCL : 16.67 mg/mL (50.31 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCNCC4)=C3)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 331.34
Peso formulazione 331.34
Percent Purity 99.32%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.