Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Codice prodotto. 30158500
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
30158500 25 mm pezzi 1000
30158480 10 mm pezzi 1000
30158326 14 mm pezzi 1000
30158414 24 mm pezzi 1000
30158437 13 mm pezzi 100
30158495 20 mm pezzi 1000
30158325 12 mm pezzi 1000
30158473 18 mm pezzi 1000
30158440 22 mm pezzi 1000
30158374 11 mm pezzi 1000
30158498 15 mm pezzi 1000
30158344 30 mm pezzi 1000
30158420 32 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 30158500 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1051209
Circular cover glasses.
  • Round cover glasses
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Circle
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.