Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Descrizione
- Round cover glasses
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Circle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?