Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Description
- Round cover glasses
Specifications
Specifications
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Circle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |