Learn More
Cirsimaritin, MedChemExpress
Product Code. 16451758
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451758
Brand: Medchem Express HYN6648
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Tekniske data
Materiale o nome chimico Cirsimaritin
CAS 6601-62-3
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H14O6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 22.73 mg/mL (72.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C13
Molecular Weight (g/mol) 314.29
Peso formulazione 314.29
Percent Purity 98.18%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.