missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 98%

Codice prodotto. 11348445
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11348445

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10466.14

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 610-09-3 | C8H10O4 | 170.17 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 610-09-3
Formula molecolare C8H10O4
Molecular Weight (g/mol) 170.17
Numero MDL MFCD00064949
InChI Key QSAWQNUELGIYBC-OLQVQODUSA-L
Sinonimo cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, cis-hexahydrophthalic acid, 1r,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, ksc497o9d, cis-+/--perhydrophthalic acid, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid
PubChem CID 245564
IUPAC Name (1S,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O

Specifica

Materiale o nome chimico cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Punto di fusione 189°C to 192°C
Quantità 25 g
Beilstein 2049754
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato