Learn More
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. p-3777760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10491772
Marca: Thermo Scientific Acros 334270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 63216-49-9 | C12H20NO4 | 242.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63216-49-9
Formula molecolare C12H20NO4
Molecular Weight (g/mol) 242.30
Numero MDL MFCD01863244,MFCD06410968
InChI Key QJEQJDJFJWWURK-BDAKNGLRSA-M
Sinonimo 1r,2s-boc-achc, boc-1,2-cis-achc-oh, boc-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, n-boc-+/--cis-2-amino-cyclohexane-carboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cis-1-t-butyloxycarbonylamino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512487
IUPAC Name (1R,2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Punto di fusione 127°C to 131°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOOCC6H10NHCOOC(CH3)3
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 194°C
Peso formulazione 243.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Amorphous Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.