Learn More
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 10001754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10001754
Marca: Thermo Scientific Acros 425900010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22255-16-9 | C6H9NO2 | 127.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22255-16-9
Formula molecolare C6H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 127.14
Numero MDL MFCD03093875,MFCD05663832
InChI Key JBDOTWVUXVXVDR-UOWFLXDJSA-N
Sinonimo 3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
PubChem CID 77906410
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1[NH2+]C[C@H]2C[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Punto di fusione 252.0°C to 256.0°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
IUPAC Name (1R,2R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-ium-2-carboxylate
Peso formulazione 127.14
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-3-Azabicyclo¢3.1.0!hexane-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.