Learn More
cis-3-Hepten-1-ol, 97%
Codice prodotto. 11439456
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11439456
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19172.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1708-81-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
cis-3-Hepten-1-ol is used in the analysis of hop-derived terpenoids in beer. Imparts a fresh flower garden odor so used in flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
cis-3-Hepten-1-ol is used in the analysis of hop-derived terpenoids in beer. Imparts a fresh flower garden odor so used in flavoring agent.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1708-81-2
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00274760
InChI Key SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Sinonimo cis-3-hepten-1-ol, z-hept-3-en-1-ol, 3-hepten-1-ol, z, 3z-hept-3-en-1-ol, unii-lb4d00v63h, z-3-heptenol, cis-3-heptenol, z-3-hepten-1-ol, 3z-3-hepten-1-ol #
PubChem CID 5364517
IUPAC Name (Z)-hept-3-en-1-ol
SMILES CCC\C=C/CCO
Specifica
Materiale o nome chimico cis-3-Hepten-1-ol
Densità 0.85
Punti di ebollizione 92°C (60 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 5 g
Beilstein 1719803
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 114.18
Percent Purity 97%