Learn More
cis-3-Hexenyl acetate, 98+%
Codice prodotto. 11433977
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11433977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19380.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3681-71-8
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.198
Numero MDL MFCD00036563
InChI Key NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Sinonimo cis-3-hexenyl acetate, z-3-hexenyl acetate, z-hex-3-enyl acetate, 3-hexenylacetate, cis-3-hexenyl ethanoate, cis-3-hexen-1-yl acetate, leaf acetate, 3-hexen-1-ol, acetate, z, cis-3-hexenol acetate, 3z-hex-3-en-1-yl acetate
PubChem CID 5363388
ChEBI CHEBI:61316
IUPAC Name [(Z)-hex-3-enyl] acetate
SMILES CCC=CCCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico cis-3-Hexenyl acetate
Densità 0.899
Punti di ebollizione 169°C
Punto d'infiammabilità 59°C (138°F)
Indice di rifrazione 1.427
Quantità 25 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1721854
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-3-Hexenyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cis-3-Hexenyl acetate