Learn More
cis-3-Octen-1-ol, 95%
Codice prodotto. 11499316
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11499316
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19014.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20125-84-2 | C8H16O | 128.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20125-84-2
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.215
Numero MDL MFCD00014062
InChI Key YDXQPTHHAPCTPP-WAYWQWQTSA-N
Sinonimo cis-3-octen-1-ol, z-3-octen-1-ol, z-oct-3-en-1-ol, 3-octen-1-ol, z, unii-34a1x2y8m9, 3z-octen-1-ol, 3z-3-octen-1-ol, 3-octenol, cis, fema no. 3467, 3-octen-1-ol, 3z
PubChem CID 5364519
IUPAC Name (Z)-oct-3-en-1-ol
SMILES CCCCC=CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico cis-3-Octen-1-ol
Densità 0.85
Punti di ebollizione 88°C to 89°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 10 g
Beilstein 1720075
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 95%