Learn More
Thermo Scientific Chemicals cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, 98%
Codice prodotto. p-4228638 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
Codice prodotto. 11914971
Marca: Thermo Scientific Chemicals 427641000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6217-54-5
Formula molecolare C22H32O2
Molecular Weight (g/mol) 328.49
InChI Key MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC Name (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Punto di fusione -44°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 3443
Gravità specifica 0.95
Sinonimo cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Peso formulazione 328.49
Percent Purity 98%
Forma fisica Oil