Learn More
Thermo Scientific Chemicals cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Codice prodotto. p-7070101
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 15497269
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66060.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10417-94-4 | C20H30O2, C20H30O2 | 302.46 g/mol
Important polyunsaturated fatty acid of the marine food chain that serves as a precursor for the prostaglandin-3 and thromboxane-3 families. It differs from arachidonic acid (the eicosatetraenoic acid that is a precursor for the prostaglandin and thromboxane-2 families) by the extra double bond between the third and fourth carbons from the methyl end of the molecule. Antilipemic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10417-94-4
Formula molecolare C20H30O2
Sinonimo EPA; Timnodonic acid
Specifica
Quantità 100 mg
Descrizione Colorless
Content And Storage -30°C to -10°C
Peso formulazione 302.45
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Densità 0.943
Sensibilità Air and Light Sensitive
Punto di fusione -54°
Solubilità Soluble in methanol
Product Type cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Forma Oil
Beilstein 1714433
InChI Key JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
IUPAC Name (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid
Molecular Weight (g/mol) 302.46
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Eicosapentaenoic acid