Learn More
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15590594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15590594
Marca: Thermo Scientific Acros 458950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60662-54-6
Formula molecolare C6H12O3·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 168.19
InChI Key MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
PubChem CID 16211857
IUPAC Name cyclohexane-1,3,5-triol;dihydrate
SMILES C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Punto di fusione 108.0°C to 110.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 98%