Learn More
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel blocker
135.00€ - 423.00€
Identificatori chimici
| CAS | 33286-22-5 |
|---|---|
| Formula molecolare | C22H27ClN2O4S |
| Molecular Weight (g/mol) | 450.978 |
| Numero MDL | MFCD00069252 |
| InChI Key | HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N |
| Sinonimo | diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem |
| PubChem CID | 62920 |
| ChEBI | CHEBI:645509 |
| IUPAC Name | [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride |
| SMILES | CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15465509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.06 |
5g |
135.00€
5g |
Spedizione stimata: 18-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
15475509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.09 |
10g |
194.00€
10g |
Spedizione stimata: 18-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
15485509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.14 |
25g |
423.00€
25g |
Spedizione stimata: 25-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 33286-22-5 | |
| 450.978 | |
| HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N | |
| 62920 | |
| [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride |
| C22H27ClN2O4S | |
| MFCD00069252 | |
| diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem | |
| CHEBI:645509 | |
| CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl |
Specifica
| (+)-cis-Diltiazem hydrochloride | |
| C22H27ClN2O4S | |
| 4228706 | |
| diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem | |
| HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N | |
| [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride | |
| 62920 | |
| 450.98 |
| 33286-22-5 | |
| MFCD00069252 | |
| 14,3202 | |
| Soluble in water at 50mg/ml | |
| CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl | |
| 450.978 | |
| CHEBI:645509 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 251-443-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0310000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures