Learn More
Citalopram hydrobromide, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096917
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16488716
Marca: Medchem Express HYB1287
MedChemExpress Citalopram hydrobromide is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Citalopram hydrobromide inhibits 5-HT uptake into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM. Citalopram hydrobromideinhibits the 5-HT uptake in rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM. Antidepressant effect.
Citalopram hydrobromide is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Citalopram hydrobromide inhibits 5-HT uptake into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM. Citalopram hydrobromideinhibits the 5-HT uptake in rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM. Antidepressant effect.
Specifica
Materiale o nome chimico Citalopram hydrobromide
CAS 59729-32-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22BrFN2O
Quantità 100 mg
Sinonimo (±)-Citalopram hydrobromide Lu 10-171
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.76 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC2=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)(CCCN(C)C)OC2)C=C1.[H]Br
Molecular Weight (g/mol) 405.3
Peso formulazione 405.3
Percent Purity 99.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.