missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Citrate, 0.5M buffer soln., pH 3.0

Codice prodotto. p-7042115
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15423999

Marca: Thermo Scientific Chemicals J61391.AK

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 6132-04-3294.10 g/mol

Citrate is an intermediate in the TCA cycle and fatty acid synthesis. It is an allosteric modulator of acetyl-CoA carboxylase, the enzyme that regulates the conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA. It has anticoagulant activity and is a calcium chelator. Its function is to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Citrate is an intermediate in the TCA cycle and fatty acid synthesis. It is an allosteric modulator of acetyl-CoA carboxylase, the enzyme that regulates the conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA. It has anticoagulant activity and is a calcium chelator. Its function is to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies.

Solubility
Fully miscible in water. Insoluble in ethanol.

Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 4-3-6132
Molecular Weight (g/mol) 294.10

Specifica

Colore Colorless
Concentrazione 0.5M buffer soln.
pH 3.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Odore Odorless

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato