Learn More
Citrate buffer solution, pH 7.8 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium citrate buffer solution |
| Concentrazione | 0.034 M (Sodium Citrate), 0.101 M (Sodium Chloride) |
| pH | 7.8 |
| Quantità | 1000 mL |
| Imballaggio | Flacone |
| Grado | Eu. Ph. Reference |