Learn More
Citrate Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12922115 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12922115
Marca: Fisher Chemical A 015 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
La soluzione contiene H2O
Concentrazione 1 g/L
Quantità 100 mL