Learn More
Citric Acid, 99.5 to 100.5% (based on Anhydrous substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15662880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
2.50kg
25kg
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità unitSize
15662880 100 g 100g
15672880 1 kg 1kg
15682880 2.5 kg 2.50kg
15602890 6 x 1 kg pezzi 6
15612890 6 x 2.5 kg pezzi 6
15692880 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15662880 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 27109100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, E330, Anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Citric Acid
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Formula lineare HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Informazioni di solubilità Soluble in water, 383g/L at 25°C, Sparingly soluble in Diethyl Ether, Freely soluble in alcohol
Peso formulazione 192.12g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Quantità 100 g
Limite di esplosione 8% (65°F)
Forma fisica Anhydrous
Residuo dopo la combustione ≤0.05% (as SO4)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.