Learn More
Citric acid, ≥99.5%, ACS reagent, anhydrous
Codice prodotto. 11955061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kg
Imballaggio:
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955061 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423560100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid
CAS 77-92-9
Punto di fusione 153.0°C
Colore White
Quantità 10 kg
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Residuo dopo la combustione 0.02% max.
Formula molecolare C6H8O7
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Numero MDL MFCD00011669
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Informazioni di solubilità Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
Molecular Weight (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Peso formulazione 192.13
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS