Specifications
| Materiale o nome chimico | Citric acid |
| Punto di fusione | 153.0°C |
| Quantità | 2 kg |
| Punto d'infiammabilità | 100°C |
| Formula lineare | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform |
| Peso formulazione | 192.13 |
| Percent Purity | 99.6% |
| Grado | Reagente ACS |
Safety and Handling
Product Identifier
- Citric acid anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente ale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.