Learn More
Citric acid, 99.91%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11482062 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11482062 1 kg
11492062 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482062 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215069901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.138
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid
Colore White
Peso formulazione 210.1
Percent Purity 99.91%
Quantità 1 kg
Forma fisica Crystalline Powder