Learn More
Citric acid, 99.91%, MP Biomedicals™
Product Code. 11492062 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità
11492062 5 kg
11482062 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11492062 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215069905
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.138
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifications
Materiale o nome chimico Citric acid
Colore White
Quantità 5 kg
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 210.1
Percent Purity 99.91%
compliance-icons
Product Identifier
  • Acido citrico monoidrato
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.