Learn More
Citric acid, Anhydrous, 99.5 to 100.5% (Dry Basis)
Codice prodotto. 15885108 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15885108 500 g Plastic bottle 500g
15835268 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15885108 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J13729.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.123 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.123
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid Anhydrous
Punto di fusione 153°C to 154°C
Densità 1.665
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Gravità specifica 1.665
Beilstein 782061
Peso formulazione 192.12